Beskrivelse
- Model: G90.145.060
- Brandhæmmende (90 min)
- Typetest i henhold til EN 14470-2
- DIN EN 16121/16122 konformitet
- GS-certificeret
- CE-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 615 mm |
| Dør stil | Låsning |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1450 mm |
| Bæreevne | 2 x 10 L |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 600 mm |
| Farve | Grå |
| Materiale | Stålplade |
| Produkttype | Gascylinderkabinet |