Få mere at vide
Raja 42, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raja 42 |
| CAS | 1198782-86-3 |
| Molekylær formel | C14H15ClN2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-1-(1-piperidinylmethyl)-1H-indole-2,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15ClN2O2/c15-10-5-4-6-11-12(10)13(18)14(19)17(11)9-16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-9H2 |
| SMIL | O=C1N(CN2CCCCC2)C3=C(C(Cl)=CC=C3)C1=O |
| IUPAC navn | 4-chloro-1-(piperidin-1-ylmethyl)indole-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.73 |
| Formel vægt | 278.0822 |