Få mere at vide
Fisherbrand™ Forhøjede hylder til rustfri ståltanke
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 12 L
Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 18 L
Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 26 L
Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 38 L
Beskrivelse
- Til brug med digitale opvarmede cirkulationsbade
- Vendbar
- Giver mulighed for to hyldedybder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 12 L |
| Type | Hævet hylde |