Få mere at vide
Fisherbrand™ Forhøjede hylder til rustfri ståltanke
Artikelnummer. 17591906 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fisher 12 L Dig.Opvarmet Cirkulator. Bath
Fisher 18 L grav. Opvarmet udkredsning. Bath
Fisher 26 L Dig. Opvarmet Cirkulator. Bath
Fisher 38 L Dig.Opvarmet Cirkulator. Bath
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17591906 Fisher 26 L Dig. Opvarmet Cirkulator. Bath
17571906 Fisher 12 L Dig.Opvarmet Cirkulator. Bath
17581906 Fisher 18 L grav. Opvarmet udkredsning. Bath
17501916 Fisher 38 L Dig.Opvarmet Cirkulator. Bath
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17591906
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Forhøjede hylder til brug med rustfri ståltanke.
  • Til brug med digitale opvarmede cirkulationsbade
  • Vendbar
  • Giver mulighed for to hyldedybder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fisher 26 L Dig. Opvarmet Cirkulator. Bath
Type Hævet hylde