Få mere at vide
Fisherbrand™ Forhøjede hylder til rustfri ståltanke
Artikelnummer. 17571906 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 12 L
Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 18 L
Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 26 L
Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 38 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17571906 Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 12 L
17581906 Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 18 L
17591906 Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 26 L
17501916 Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 38 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17571906
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forhøjede hylder til brug med rustfri ståltanke.
  • Til brug med digitale opvarmede cirkulationsbade
  • Vendbar
  • Giver mulighed for to hyldedybder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fisherbrand™ Digitalt opvarmet cirkulationsbad, 12 L
Type Hævet hylde