Få mere at vide
Grant Instruments™ Hævet hylde til urørte vandbade
Type:
Hylde til 12 L tanke
Hylde til 18 L tanke
Hylde til 26 L tanke
Hylde til 34 L tanke
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Plads til lavvandede fartøjer. Grant Instruments™ Hævet hylde til urørte vandbade kan bruges med en række andre Grant-varmecirkulatorer og opvarmede cirkulationsbade.
- Vælg mellem en række størrelser, der passer til din tank.
- Til brug med både rustfri stål- og plasttankmodeller
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Giv opvarmede cirkulerende bade |
| Type | Hylde til 26 L tanke |
| Højde (metrisk) | 45 eller 135 mm |