Få mere at vide
Grant Instruments™ Hævet hylde til urørte vandbade
Artikelnummer. 11406487
Type:
Hylde til 12 L tanke
Hylde til 18 L tanke
Hylde til 26 L tanke
Hylde til 34 L tanke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11406487
Brand: Grant Instruments™ RS22
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plads til lavvandede fartøjer. Grant Instruments™ Hævet hylde til urørte vandbade kan bruges med en række andre Grant-varmecirkulatorer og opvarmede cirkulationsbade.
  • Vælg mellem en række størrelser, der passer til din tank.
  • Til brug med både rustfri stål- og plasttankmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Giv opvarmede cirkulerende bade
Type Hylde til 18 L tanke
Højde (metrisk) 40 eller 135 mm