Få mere at vide
Vitlab™ Gradueret bæger i forhøjet skala
Artikelnummer. p-8000804
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10139110
Brand: Vitlab™ 441941
Brug disse polypropylenbægre til en række generelle laboratorieapplikationer. VITLAB™ Graduerede bægre med forhøjet skala har et ergonomisk designet håndtag og en letlæselig, præget skala. Tuden er designet til at fungere korrekt og præcist; uønskede dryp er praktisk talt elimineret.
  • Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
  • Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 91 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 133 mm
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Skala Forhøjet skala