Få mere at vide
Vitlab™ Gradueret bæger i forhøjet skala
Artikelnummer. 10504522
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10504522
Brand: Vitlab™ 442941
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse polypropylenbægre til en række generelle laboratorieapplikationer. VITLAB™ Graduerede bægre med forhøjet skala har et ergonomisk designet håndtag og en letlæselig, præget skala. Tuden er designet til at fungere korrekt og præcist; uønskede dryp er praktisk talt elimineret.
  • Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
  • Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 116 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 170 mm
Mængde 6 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Skala Forhøjet skala