Få mere at vide
Vitlab™ Gradueret bæger i forhøjet skala
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
- For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
- Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 116 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Mængde | 6 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Vis mere |