Beskrivelse
- EPREP etiketter
- Designet til patch panel identifikation ved identifikation af eksterne trykknapper, kontakter og interne tilslutningspunkter
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester (B-593) |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Elektrisk mærkning, generel identifikation |
| Til brug med (udstyr) | BBP ™30, ™BBP 31, ™BBP 33, ™BBP 35 Multicolor, ™BBP 37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 og i5300 industrielle etiketprintere |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |