Få mere at vide
Brady™ Forhøjede profiletiketter til BBP3X-, S3XXX- og i3300-printere
Artikelnummer. 16359021
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Rød
Højde (metrisk):
12,5 mm
15 mm
25,4 mm
63,5 mm
Bredde (metrisk):
27 mm
45 mm
76,2 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
19,1 mm
21,6 mm
31,8 mm
69,9 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk)
16359021 Rød 12,5 mm 27 mm 19,1 mm
15565446 Hvid 15 mm 45 mm 21,6 mm
15735903 Gul 25,4 mm 76,2 mm 31,8 mm
16438245 Hvid 63,5 mm 76,2 mm 69,9 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16359021 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 118016
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Graverede panelerstatningsetiketter til brug med BBP3X-, S3XXX- og i3300-printere.
  • EPREP etiketter
  • Designet til patch panel identifikation ved identifikation af eksterne trykknapper, kontakter og interne tilslutningspunkter
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Rød
Slutte Glans
Materiale Polyester (B-593)
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™30, ™BBP 31, ™BBP 33, ™BBP 35 Multicolor, ™BBP 37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 og i5300 industrielle etiketprintere
Etiketter pr. række 1
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 19,1 mm
Bredde (metrisk) 27 mm
Højde (metrisk) 12,5 mm
Alternativt varenummer B30EP-171-593-RD