Få mere at vide
BIOTIX™ XTIP-kompatibel™ Rainin LTS TipEject genindlæsning
Beskrivelse
- FlexFit™ Teknologi skaber en forsegling med færre indsættelseskræfter end konkurrenternes
- StarStop™ arbejder sammen med pipetten for at eliminere Rainin LTS høje udstødningskræfter
- X-Resin™ maksimerer prøvegenvinding og nøjagtighed ved at reducere overflade-til-prøve-bindingen
- Blade™ reducerer hyppigheden af hængende dråbedannelse, hvilket forbedrer præcision og nøjagtighed
- Tip Eject sparer plads på laboratoriebordet og giver samtidig et nemt manuelt udkastningssystem til at omsætte spidserne
Ordreinfo
960 tips/pakke
Certificeringer
ISO 9001:2015, certificeret fri for DNASE, RNASE, endotoksiner/pyrogener, PCR-hæmmere. Steriliseret produkt er certificeret til 10^-3 SAL.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 20 μl xTIP4 udstødningsgenladningssystem, LR-ST |
| Volumen (metrisk) | 20 μl |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | Rainin LTS |
| Længde (engelsk) | 1,95 tommer |
| Længde (metrisk) | 49.5mm |
| Certificeringer/compliance | BSE/TSE-fri, Endotoksiner/Pyrogen-fri, DNASE/RNASE-fri, PCR-hæmmerfri |
| Vis mere |