Få mere at vide
BIOTIX™ XTIP-kompatible™ Rainin LTS pipetspidser uden filter med lav retention
Artikelnummer. 30216532
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 μl
250 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode Sterilitet
30216532 20 μl Rød Ikke steril
30216570 20 μl Rød Steril
30216551 250 μl Grøn Steril
30216572 300 μl Gul Steril
30216563 1000 μl Blå Steril
30216573 1200 μl Grå Steril
30216575 250 μl Grøn Ikke steril
30216528 300 μl Gul Ikke steril
30216553 1000 μl Blå Ikke steril
30216555 1200 μl Grå Ikke steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30216532 Leverandør BIOTIX™ Leverandørnr. 63300020
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
BIOTIX™ Rainin LTS Kompatible racked tips skaber et ergonomisk system i dit laboratorium med FlexFit™, StarStop™ og LTS™ stilpipetter.
  • FlexFit™ Teknologi skaber en forsegling med færre indsættelseskræfter end konkurrenternes
  • StarStop™ arbejder sammen med pipetten for at eliminere Rainin LTS høje udstødningskræfter
  • X-Resin™ maksimerer prøvegenvinding og nøjagtighed ved at reducere overflade-til-prøve-bindingen
  • Blade™ reducerer hyppigheden af hængende dråbedannelse, hvilket forbedrer præcision og nøjagtighed
  • Monteret i det nye Optimus rack, som kan genbruges som et 96-brønds SBS automationsreservoir
  • Sterilisering udføres ved hjælp af e-strålebestråling og certificeres til 10³ SAL
Ordreinfo
960 tips/pakke
Certificeringer
ISO 9001:2015, certificeret fri for DNASE, RNASE, endotoksiner/pyrogener, PCR-hæmmere. Steriliseret produkt er certificeret til 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20 μl xTIP4, lavretention-ikke-steril
Volumen (metrisk) 20 μl
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- Rainin LTS
Længde (engelsk) 1,95 tommer
Længde (metrisk) 49.5mm
Certificeringer/compliance BSE/TSE-fri, Endotoksiner/Pyrogen-fri, DNASE/RNASE-fri, PCR-hæmmerfri
Til brug med (applikation) Manuel volumenoverførsel
Funktioner FlexFit, StarStop, X-Resin, Blade
Format Stativ
Tip stil Ergonomi
Emballage 10 stativer/pakke, 5 pakker/kasse
Mængde 960 tips/pakke
Produkttype Pipetspidser
Farvekode Rød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Rainin LTS
Uddannet Ja
Produktlinje xTIP 4
Materiale Polypropylen
Gradueringer 2, 10, 20