Få mere at vide
Brannan™ Regnsprinklermål
Artikelnummer. 13142201
Skift visning
Højde (metrisk):
21 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
13142201 21 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 13142201 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 13/414/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.20 DKK
    46.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.02 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regnsprinkler Mål med 100 mm diameter regnmåler.
  • En simpel måler kalibreret i tommer og millimeter
  • Nedbørskapacitet op til 400 ml
  • Leveres med regndiagram
Tekniske data
Inkluderer Nedbørsdiagram
Til brug med (applikation) Måling af nedbør
Højde (metrisk) 21 cm
Materiale Krystal Styren
Bredde (metrisk) 10 cm
Produkttype Regnmåler