Få mere at vide
Cytiva Rainbow™ Molekylvægtsmarkører
Artikelnummer. 11580684 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Koncentration:
1 mg/ml
1,5 mg/ml
2 mg/ml
Rækkevidde:
12000 til 225000Mr
3500 til 38000 Mr
Pakningsstørrelse:
250µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Koncentration Rækkevidde Pakningsstørrelse
11580684 2 mg/ml 12000 til 225000Mr 250µL
10258904 1 mg/ml 3500 til 38000 Mr 250µL
10524395 1,5 mg/ml 12000 til 225000Mr 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11580684 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN800E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 DKK
    2308.00 DKK / 250µL
    Spare 162.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Overvåg fremskridt for proteinelektroforese og vurder overførselseffektivitet og molekylvægt af blottede proteiner uden farvning. Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ Molecular Weight Markers bruger lyse, karakteristiske farver for at muliggøre lettere bekræftelse af overførsel til blotting-membraner og orientering.
Forbedret for at muliggøre hurtigere og enklere identifikation af proteiner på SDS-polyacrylamidgeler. De klar til at indlæse markører giver skarpere, mere intense bånd på geler og blots og har forbedret båndafstand for mere nøjagtig molekylvægtbestemmelse.
  • Højintensive, forfarvede flerfarvede bånd tillader skelnen mellem nært beslægtede proteiner
  • Full-Range Rainbow Markers (M r 12.000 til 225.000) bruger ti separate proteiner med seks forskellige farver
  • High-Range Rainbow Markers (M r 12.000 til 225.000) bruger otte separate proteiner med seks forskellige farver
  • Low-Range Rainbow Markers (M r 3500 til 38.000) bruger syv separate proteiner med fem forskellige farver
  • Til brug på SDS-PAGE
  • De lyse, karakteristiske farver på markørerne tillader lettere bekræftelse af overførsel til blotting-membraner og orientering.
  • Markører er en blanding af individuelt farvede proteiner, der kombineres for at producere bånd med samme farveintensitet. Den omtrentlige proteinkoncentration er 1 til 2 mg/ml, afhængigt af produktet
  • Hver μ250 L pakningsstørrelse er tilstrækkelig til brug med 50 minigeler (10x 8 cm) eller 25 store geler (20x 20 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rainbow molekylvægtsmarkører forbedret for at muliggøre hurtigere og enklere identifikation af proteiner på SDS-polyacrylamidgeler.
Farve Multi
Koncentration 2 mg/ml
Form Væske
Formulering Leveres klar til brug i 305 % glycerol og prøvebuffer indeholdende, Mercaptoethanesulphonic Acid (MESNA) som reduktionsmiddel
Til brug med (applikation) Til industrielle anvendelser: Analytisk reagens, forskning Brug ti separate proteiner med seks forskellige farver
Molekylvægt (g/mol) Mr 12 000
Mængde 250μ L
Rækkevidde 12000 til 225000Mr
Opbevaringskrav -15 til -30 °C
Tilstrækkelig til 50 minigeler eller 25 store geler
Produkttype Proteinmolekylvægtmarkør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Full-Range Rainbow Molecular Weight Markers 250 µl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask hænderne grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N, N'-1, 2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, h
  • UNKNOWN ACUTE-35.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 32.5% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.