Beskrivelse
Forbedret for at muliggøre hurtigere og enklere identifikation af proteiner på SDS-polyacrylamidgeler. De klar til at indlæse markører giver skarpere, mere intense bånd på geler og blots og har forbedret båndafstand for mere nøjagtig molekylvægtbestemmelse.
- Højintensive, forfarvede flerfarvede bånd tillader skelnen mellem nært beslægtede proteiner
- Full-Range Rainbow Markers (M r 12.000 til 225.000) bruger ti separate proteiner med seks forskellige farver
- High-Range Rainbow Markers (M r 12.000 til 225.000) bruger otte separate proteiner med seks forskellige farver
- Low-Range Rainbow Markers (M r 3500 til 38.000) bruger syv separate proteiner med fem forskellige farver
- Til brug på SDS-PAGE
- De lyse, karakteristiske farver på markørerne tillader lettere bekræftelse af overførsel til blotting-membraner og orientering.
- Markører er en blanding af individuelt farvede proteiner, der kombineres for at producere bånd med samme farveintensitet. Den omtrentlige proteinkoncentration er 1 til 2 mg/ml, afhængigt af produktet
- Hver μ250 L pakningsstørrelse er tilstrækkelig til brug med 50 minigeler (10x 8 cm) eller 25 store geler (20x 20 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rainbow molekylvægtsmarkører forbedret for at muliggøre hurtigere og enklere identifikation af proteiner på SDS-polyacrylamidgeler. |
| Farve | Multi |
| Koncentration | 1,5 mg/ml |
| Form | Væske |
| Formulering | Leveres klar til brug i 305 % glycerol og prøvebuffer indeholdende Mercaptoetansulfonsyre (MESNA) som reduktionsmiddel |
| Til brug med (applikation) | Til industrielle anvendelser: Analytisk reagens, forskning Brug otte separate proteiner med seks forskellige farver |
| Molekylvægt (g/mol) | Mr 12 000 |
| Mængde | 250μ L |
| Rækkevidde | 12000 til 225000Mr |
| Opbevaringskrav | -15 til -30 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- High-Range Rainbow Molecular Weight Markers, 250 µl
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask hænderne grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hyd
- UNKNOWN ACUTE-35.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 32.5% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.