Beskrivelse
- Regnjakke
- Materiale: 100% polyester med PU belægning 170 gsm
- Farve: gul
- Lang jakke med justerbar hætte, justerbar kant, elastisk ærmekant
- Frontklap med lynlås og trykknap, to sidelommer og klap, behagelig at have på
- Størrelser: S-3XL
- Oversize tillæg fra Gr. XXL + 10% må ikke vaskes, ikke bleges, ikke tørres, ikke stryges, ikke rengøres
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Gul |
| Lukketype | Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Regnjakke |