Få mere at vide
Uvex™ Regnjakke 7491-Gul
Artikelnummer. 17280352 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17280352
Brand: Uvex™ 8831013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
PU-regntøj tilbyder fugtbeskyttelse med optimal bærekomfort. Utroligt formbart og rivefast det ultralette materiale til brug i vind og regn.
  • Regnjakke
  • Materiale: 100% polyester med PU belægning 170 gsm
  • Farve: gul
  • Lang jakke med justerbar hætte, justerbar kant, elastisk ærmekant
  • Frontklap med lynlås og trykknap, to sidelommer og klap, behagelig at have på
  • Størrelser: S-3XL
  • Oversize tillæg fra Gr. XXL + 10% må ikke vaskes, ikke bleges, ikke tørres, ikke stryges, ikke rengøres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Størrelse 2X-stor
Køn Mænds
Materiale Polyester
Farve Gul
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Regnjakke