Få mere at vide
Uvex™ Regnjakke 7491-Gul
Artikelnummer. 17240352 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17240352 Lille -
17250352 Medium -
17260352 Større Hver
17270352 X-Large -
17280352 2X-stor -
17290352 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17240352 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8831009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 DKK
    324.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.04 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
PU-regntøj tilbyder fugtbeskyttelse med optimal bærekomfort. Utroligt formbart og rivefast det ultralette materiale til brug i vind og regn.
  • Regnjakke
  • Materiale: 100% polyester med PU belægning 170 gsm
  • Farve: gul
  • Lang jakke med justerbar hætte, justerbar kant, elastisk ærmekant
  • Frontklap med lynlås og trykknap, to sidelommer og klap, behagelig at have på
  • Størrelser: S-3XL
  • Oversize tillæg fra Gr. XXL + 10% må ikke vaskes, ikke bleges, ikke tørres, ikke stryges, ikke rengøres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Køn Mænds
Materiale Polyester
Farve Gul
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Regnjakke