Få mere at vide
RAG2 Antibody [DyLight 594], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498601 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498601 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498601 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP336703DL594
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RAG2 Polyclonal antibody specifically detects RAG2 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen RAG2
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias RAG-2, recombination activating gene 2, V(D)J recombination-activating protein 2
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 258-527 of human RAG2 (NP_001230715.1).,, Sequence:, AEDDTNEEQTTFTNSQTSTEDPGDSTPFEDSEEFCFSAEANSFDGDDEFDTYNEDDEEDESETGYWITCCPTCDVDINTWVPFYSTELNKPAMIYCSHGDGHWVHAQCMDLAERTLIHLSAGSNKYYCNEHVEIARALHTPQRVLPLKKPPMKSLRKKGSGKILTPAKKSFLRRLFD
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 5897
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus