Få mere at vide
RAG2 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498641 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498641 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498641 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP336703AF405
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
RAG2 Polyclonal antibody specifically detects RAG2 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen RAG2
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias RAG-2, recombination activating gene 2, V(D)J recombination-activating protein 2
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 258-527 of human RAG2 (NP_001230715.1).,, Sequence:, AEDDTNEEQTTFTNSQTSTEDPGDSTPFEDSEEFCFSAEANSFDGDDEFDTYNEDDEEDESETGYWITCCPTCDVDINTWVPFYSTELNKPAMIYCSHGDGHWVHAQCMDLAERTLIHLSAGSNKYYCNEHVEIARALHTPQRVLPLKKPPMKSLRKKGSGKILTPAKKSFLRRLFD
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 5897
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG