missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rafoxanide 13C6 (benzoyl ring 13C6) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30323851
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323851 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323851 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16805201AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rafoxanide 13C6 (benzoyl ring 13C6)
CAS 1353867-98-7
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylær formel 13C6 C13 H11 Cl2 I2 N O3
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)/i7+1,8+1,11+1,14+1,16+1,18+1
SMIL O[13c]1[13c](I)[13cH][13c](I)[13cH][13c]1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2
IUPAC navn N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 631.97
Formel vægt 630.8407 g/mol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.