Få mere at vide
RAF709, MedChemExpress
Beskrivelse
RAF709 is a potent, selective, and efficacious RAF inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.5 nM for BRAF and CRAF, respectively. Antitumor efficacy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RAF709 |
| CAS | 1628838-42-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H29F3N4O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (184.31 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(NC1=CN=C(C)C(C2=CC(N3CCOCC3)=C(OC4CCOCC4)N=C2)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 542.55 |
| Formel vægt | 542.55 |
| Vis mere |