missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RAF265, MedChemExpress
Beskrivelse
RAF265 is a potent RAF/VEGFR2 inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RAF265 |
| CAS | 927880-90-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H16F6N6O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | CHIR-265 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 26 mg/mL (50.15 mM) ∣Ethanol : 10 mg/mL (19.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(F)(C1=CN=C(N1)C2=NC=CC(OC3=CC=C4N(C(NC5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)=NC4=C3)C)=C2)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.41 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?