Få mere at vide
Raf inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Raf inhibitor 1 is a potent Raf kinase inhibitor with Kis of 1 nM, 1 nM, and 0.3 nM for B-RafWT, B-RafV600E, and C-Raf, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raf inhibitor 1 |
| CAS | 1093100-40-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H19ClN8 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (104.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CC=C2C(C=CN=C2NC3=CC=C(Cl)C=C3)=C1NC4=NC=CC=C4C5=NC=NC6=C5N=CN6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.94 |
| Formel vægt | 478.94 |
| Vis mere |