Få mere at vide
Shamrock™ Radioaktivt advarselstape
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Produkttype | Radioaktivt advarselsbånd |
| Mængde | 1 stk. |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 25 mm |
| Længde (metrisk) | 12 mm |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |