Få mere at vide
Fisherbrand™ Radiation Beta transportkasser
Artikelnummer. 12367127 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
95 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12367127 95 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12367127
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør; disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper.
  • Kombinerer et skjold med et praktisk indeholdt arbejdsområde og opbevaringsbeholder
  • Det hængslede låg skaber en 15° vinklet skjold, når det er helt åbent
  • Låget kan låses lukket for sikkerhed under transport af enheden og dens indhold
  • Sidehåndtag er monteret for let løft og polstrede skridsikre fødder forhindrer at glide
  • Cleaver Scientific Opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
  • Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 400 mm
Dybde (metrisk) interiør 380 mm
Højde (metrisk) 95 mm
Højde (metrisk) Udvendig 95 mm
Højde (metrisk) interiør 75 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 315 mm
Bredde (metrisk) interiør 295 mm
Produkttype Strålingstransitboks