Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingssikkerhed Carboy Covers
Artikelnummer. 12307147 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
9 cm (indvendigt), 60 cm (udvendigt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12307147 9 cm (indvendigt), 60 cm (udvendigt) Hver
1 options
Artikelnummer. 12307147
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Idédæksel til beskyttelse af karbade og laboratorieudstyr.
  • Til beskyttelse af carboys og laboratorieudstyr
  • En åben bund gør det muligt at placere låget over beholderen eller udstyret
  • Et hængslet låg giver nem adgang
  • Kan bruges sammen med en laboratoriesikkerhedsbakke
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 59 x 38 x 38 cm (indvendig) og 60 x 40 x 40 cm (udvendig)
Højde (metrisk) 9 cm (indvendigt), 60 cm (udvendigt)
Længde (metrisk) 59cm
Produkttype Strålebeskyttende carboy cover