Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingssikkerhed Beta-beholdere
Artikelnummer. 12387137 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
490 x 550 x 370 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12387137 490 x 550 x 370 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12387137
Forventet forsendelse: 05-04-2027
Med et stort ergonomisk arbejdsområde og en siddende eller stående stilling for uhindret udsigt; disse unquiue Cleaver Scientific kabinetter giver et praktisk område til at udføre arbejde med beta- og gamma-emitterende isotoper med komplet all-round beskyttelse.
  • Cleaver Scientific kabinetter giver et praktisk område til at udføre arbejde med beta- og gamma-emitterende isotoper med komplet all-round beskyttelse
  • Hvert arbejdsskabs ’mål på 49 x 55 x 37 cm tilbyder et stort arbejdsområde uden at hæmme udsynet, hverken i stående eller siddende stilling
  • Tjenester kan også bruges inde i kabinettet via en bagport
  • Bagpanelet har en pipetteholder for at holde arbejdsfladen fri
  • Enheden kan opbevare radioaktive materialer, når de hængslede døre er lukkede
  • Disse skabe er kompatible med 68 x 54 cm bakker, CSR-TY4, CSR-TW4 og CSR-TO4
  • Stort ergonomisk arbejdsområde, mulighed for at være helt lukket, siddende eller stående stilling for uhindret udsyn, all-round brugerbeskyttelse
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 490 x 550 x 370 mm
Til brug med (applikation) Beta- og gamma-emitterende isotoper
Produkttype Strålingssikkerhedsbeholdere