Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingssikkerhed Gamma-bokse
Artikelnummer. 12357117 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12357117 130 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12357117
Forventet forsendelse: 05-04-2027
Denne gammastrålingsbeholder er ideel til at opbevare mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkerør.
  • Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CSR-BAG1
Højde (metrisk) 130 mm
Rørstørrelse 13mm x 13mm x 13mm
Bredde (metrisk) 130mm
Volumen 2 L