Få mere at vide
Fisherbrand™ Radiation gamma videnskabelige kabinetter
Artikelnummer. 12397137 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
49 x 55 x 37 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
12397137 49 x 55 x 37 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 12397137
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cleaver unikt designede videnskabelige kabinetter giver et praktisk område til at udføre arbejde med beta- og gamma-emitterende isotoper med komplet all-round beskyttelse.
  • To isolerede kamre med hver deres hængslede l hvert kammer har aftagelig indsats 125 mm x 85 x 95 mm Fisherbrand
  • Cleaver Scientific kabinetter giver et praktisk område til at udføre arbejde med beta- og gamma-emitterende isotoper med komplet all-round beskyttelse
  • Hvert skabs 49 x 55 x 37 cm dimensioner tilbyder et stort arbejdsområde uden at hæmme udsynet, hverken i stående eller siddende stilling
  • Tjenester kan også bruges inde i kabinettet via en bagport
  • Bagpanelet har en pipetteholder for at holde arbejdsfladen fri
  • Enheden kan opbevare radioaktive materialer, når de hængslede døre er lukkede
  • Disse skabe er kompatible med 68 x 54 cm bakker, CSR-TY4, CSR-
  • TW4 og CSR-TO4
  • Stort ergonomisk arbejdsområde, mulighed for at være helt lukket, all-round brugerbeskyttelse
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 49 x 55 x 37 cm
Produkttype Radiaton Gamma Scientific kabinetter