Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingssikkerhedsbokse - Beta
Artikelnummer. 12337127 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12337127 5 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12337127
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strålingsbokse, med hængslet låg og centrale drejedæksler, der er ideelle til beskyttelse mod beta- eller gammastråling.
  • 32 med hængslet låg og drejelåg til engangspipettespidser 5L kapacitet 330 x 130 x 130mm
  • Beta– 5L– (33 x 13 x 13 cm), brug sammen med taske CSR-BAG2
  • Strålingsbokse, med hængslet låg og centrale drejedæksler, Beta Box/Gamma Box
  • Disse kasser har et centralt hul dækket af et hængslet låg, som reducerer eksponeringen for stråling under pipettering.
  • Tilgængelig til enten gamma- eller beta-strålingsbeskyttelse
  • Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Også tilgængelig er række af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 33 x 13 x 13cm
Til brug med (udstyr) til brug med taske CSR-BAG2
Rørstørrelse 33 x 13 x 13cm
Bredde (metrisk) 13cm
Volumen 5 l