Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingsbloklåg Beta
Artikelnummer. 12367137 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12367137 10 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12367137
Forventet forsendelse: 07-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør; disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper.
  • Beta– 32 x 1,5 ml Eppendorf rør
  • Forskellige indsatser til at passe inde i Midi-kasser
  • Cleaver Scientific Opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Højde (metrisk) 10 mm
Produkttype Strålingssikkerhedsblok låg beta
Bredde (metrisk) 35mm