Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta-beholdere til strålingsblok
Artikelnummer. 12387197 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12387197 120 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12387197
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel løsning til opbevaring af radioaktive materialer, til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkerør.
  • Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
  • Beta opbevaring/transport blok
  • Til opbevaring og transport af massiv akryl til 24 x 1,5 ml og 15 x 0,5 ml rør 150 mm x 120 mm x 70 mm udvendig Fisherbrand
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 70 x 150 x 120mm
Højde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) 70mm
Produkttype Beholder til strålingsopbevaring
Rørstørrelse 24 x 1,5 ml og 15 x 0,5 ml
Bredde (metrisk) 150mm