Få mere at vide
Thermo Scientific™ RadEye™ G20-10 og G20-ER10 røntgen- og gammamålingsmålere
Artikelnummer. p-4531284 Shop alle Thermo Scientific produkter
Dosishastighedsgrænse:
2 mSv/t (200 mrem/t)
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11960737
Brand: Thermo Scientific™ 4250687
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Beskyt nuklearmedicinsk personale og medarbejdere på nukleare anlæg med gammamålingsmålere til kontinuerlig overvågning af eksterne eller omgivende ioniserende strålingsfelter.
Nuklearmedicinsk personale, der arbejder med medicinske isotoper eller i faciliteter, der bruger stråling, skal til enhver tid overvåge deres risiko for eksponering. Beskyt medarbejdere og overhold arbejdssikkerhedsbestemmelserne med Thermo Scientific™ RadEye G20-10 og G20-ER10 røntgen- og gammamålingsmålere. Disse lette, kompakte geigertællere er ideelle til måling af omgivelsesækvivalent dosis og dosishastighed med en flad energiresponskurve fra 17 keV til 1,3 MeV i henhold til omgivende ækvivalent dosis H* (10). RadEye G20-ER10 modellen dækker hele dosishastighedsområdet fra baggrund til 100 mSv/t.
RadEye G20-10 / G20-ER10 røntgen- og gammamålingsmålere til omgivende ækvivalent dosis og dosishastighedsmåling er de perfekte geigertællere til personale i atomindustrien såvel som civilforsvar, brandvæsen og ansatte i hospitals- og medicinalindustrien, der arbejder med strålingsudsendende udstyr.
  • Hurtig respons, selv under 1μ Sv/h.
  • Robust, kompakt design med tykt gummibeskyttelsesdæksel.
  • Menudrevet brugergrænseflade til lave træningsomkostninger og øjeblikkelig fortrolighed.
  • Kæmpe intern datahukommelse til både scaler-resultater og kontinuerlig dataregistrering.
  • Lyst baggrundsbelyst LCD-display, der tilbyder almindelige tekstbeskeder på flere sprogvalg.
  • Hørbar indikation: enkelt puls eller pibe-tilstand proportional med tællehastighed.
  • Høretelefonudgang til brug i støjende omgivelser.
Tekniske data
Følsomhed 0,01 μSv/t til 2 mSv/t
Certificeringer/compliance Designet til at møde og overgå IEC 60846-1.
Oversigt RadEye G20-10 røntgen- og gammamålingsmålere, øvre dosishastighedsgrænse: 2 mSv/h
Energiområde 17 keV til 3 MeV(± 30%); 17 keV til 3,0 MeV iflg IEC 60846-1 (2009)
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Batteritype 2 AAA
Produkttype Målerinstrument
Måleområde 0,01μ Sv/t til 2 mSv/t
Driftstemperatur (metrisk) −20 °C til+ 50 °C
Højde (engelsk) 5,12 tommer
Driftstemperatur (engelsk) -4 °F til 122 °F
Svartid Ca. 4 cps pr. μSv/h
Detektor type Pandekage GM med multi-element filter
Linearitet +/- 10 % inden for måleområdet
Bredde (metrisk) 6.7 cm
Vægt (metrisk) 0.3 kg
Til brug med (applikation) Civilforsvar, brandvæsen, hospitaler, atomkraftindustrien og lægemiddelindustrien
Strålingstype Gamma, røntgen
Enheder Sv/h; rem/h
Dybde (metrisk) 62 mm
Bredde (engelsk) 2,64 tommer.
Batterilevetid >500 timer på to AAA-batterier
Dosishastighedsgrænse 2 mSv/t (200 mrem/t)
Vægt (engelsk) 0.66 lb.
Dybde (engelsk) 2,44 tommer.
Højde (metrisk) 13 cm