Få mere at vide
Thermo Scientific™ RadEye™ G20-10 og G20-ER10 røntgen- og gammamålingsmålere
Artikelnummer. 11960737 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dosishastighedsgrænse:
2 mSv/t (200 mrem/t)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dosishastighedsgrænse Pakningsstørrelse
11960737 2 mSv/t (200 mrem/t) Hver
1 options
Artikelnummer. 11960737 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4250687
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Beskyt nuklearmedicinsk personale og medarbejdere på nukleare anlæg med gammamålingsmålere til kontinuerlig overvågning af eksterne eller omgivende ioniserende strålingsfelter.
Nuklearmedicinsk personale, der arbejder med medicinske isotoper eller i faciliteter, der bruger stråling, skal til enhver tid overvåge deres risiko for eksponering. Beskyt medarbejdere og overhold arbejdssikkerhedsbestemmelserne med Thermo Scientific™ RadEye G20-10 og G20-ER10 røntgen- og gammamålingsmålere. Disse lette, kompakte geigertællere er ideelle til måling af omgivelsesækvivalent dosis og dosishastighed med en flad energiresponskurve fra 17 keV til 1,3 MeV i henhold til omgivende ækvivalent dosis H* (10). RadEye G20-ER10 modellen dækker hele dosishastighedsområdet fra baggrund til 100 mSv/t.
RadEye G20-10 / G20-ER10 røntgen- og gammamålingsmålere til omgivende ækvivalent dosis og dosishastighedsmåling er de perfekte geigertællere til personale i atomindustrien såvel som civilforsvar, brandvæsen og ansatte i hospitals- og medicinalindustrien, der arbejder med strålingsudsendende udstyr.
  • Hurtig respons, selv under 1μ Sv/h.
  • Robust, kompakt design med tykt gummibeskyttelsesdæksel.
  • Menudrevet brugergrænseflade til lave træningsomkostninger og øjeblikkelig fortrolighed.
  • Kæmpe intern datahukommelse til både scaler-resultater og kontinuerlig dataregistrering.
  • Lyst baggrundsbelyst LCD-display, der tilbyder almindelige tekstbeskeder på flere sprogvalg.
  • Hørbar indikation: enkelt puls eller pibe-tilstand proportional med tællehastighed.
  • Høretelefonudgang til brug i støjende omgivelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Følsomhed 0,01 μSv/t til 2 mSv/t
Certificeringer/compliance Designet til at møde og overgå IEC 60846-1.
Oversigt RadEye G20-10 røntgen- og gammamålingsmålere, øvre dosishastighedsgrænse: 2 mSv/h
Energiområde 17 keV til 3 MeV(± 30%); 17 keV til 3,0 MeV iflg IEC 60846-1 (2009)
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Batteritype 2 AAA
Produkttype Målerinstrument
Måleområde 0,01μ Sv/t til 2 mSv/t
Driftstemperatur (metrisk) −20 °C til+ 50 °C
Højde (engelsk) 5,12 tommer
Driftstemperatur (engelsk) -4 °F til 122 °F
Svartid Ca. 4 cps pr. μSv/h
Detektor type Pandekage GM med multi-element filter
Linearitet +/- 10 % inden for måleområdet
Bredde (metrisk) 6.7 cm
Vægt (metrisk) 0.3 kg
Til brug med (applikation) Civilforsvar, brandvæsen, hospitaler, atomkraftindustrien og lægemiddelindustrien
Strålingstype Gamma, røntgen
Enheder Sv/h; rem/h
Dybde (metrisk) 62 mm
Bredde (engelsk) 2,64 tommer.
Batterilevetid >500 timer på to AAA-batterier
Dosishastighedsgrænse 2 mSv/t (200 mrem/t)
Vægt (engelsk) 0.66 lb.
Dybde (engelsk) 2,44 tommer.
Højde (metrisk) 13 cm