Få mere at vide
Thermo Scientific™ RadEye™ G-seriens personlige dosismålere
Artikelnummer. p-4531305 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
RadEye G-10 med rød etiket
RadEye G-10-Ex med orange etiket
RadEye GF-10-Ex med orange etiket
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10016389
Brand: Thermo Scientific™ 4250676
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Beskyt beredskabspersonale, brandmænd og hazmat-hold i potentielt eksplosive miljøer med egensikre personlige strålingsdetektorer.
Beredskabspersonale til ulykker, der involverer strålingslækager, har brug for en hurtig vurdering af deres strålingseksponering og kontinuerlig overvågning af deres personlige strålingsniveauer under hele begivenheden. Thermo Scientific™ RadEye™ G-serien af personlige dosismålere (fotonækvivalent dosis og dosishastighed, Hx) og RadEye™ G-10 (omgivelsesækvivalent dosis og dosishastighed, H*(10)) er lette og robuste instrumenter, der er ideelle til denne anvendelse. Begge instrumenter måler pålideligt gamma-dosishastigheder og har et stort energikompenseret Geiger-Mueller-rør til præcis dosishastighedsmåling for gamma- og røntgenstråling.
RadEye G Ex-serien af personlige strålingsdetektorer omfatter fire versioner af egensikre håndholdte enheder til gamma- og dosishastighedsmålinger til drift i og omkring farlige områder.
  • Effektive og pålidelige dosis- og dosishastighedsmålinger.
  • Egensikker i henhold til ATEX-standarder.
  • Stort, klart og baggrundsbelyst display for fejlfri aflæsninger.
  • Robust og pålidelig.
  • Letvægts, kun 160 g (5,6 oz.).
  • Teknologi med lavt strømforbrug.
Anbefalet til:
  • Beredskabstjenester
  • Brandvæsen
  • Hazmat-hold
  • Steder med risiko for eksplosion
  • Raffinaderier
  • Olieplatforme
Tekniske data
Oversigt RadEye G-10 med rød etiket
Dimensioner (L x B x H) 3,78 x 1,25 x 2,4 tommer (9,6 x 3,1 x 6,1 cm)
Beskyttelsesgrad IP 65 i henhold til EN 60529
Energiområde 50 keV til 3 MeV i overensstemmelse med IEC 60846-1 (inkl. vinkelafhængighed)
Batteritype 2 AAA
Produkttype Personlig dosismåler
Måleområde 0,5 μSv/t til 100 mSv/t
[50 urem/h - 10 rem/h]
Detektor type Energikompenseret Geiger-Mueller-rør
Overrækkelsestærskel op til 10 Sv/t
Tælle Rate For Cs-137 (66 keV): 1,7 cps pr μSv/h
Vægt (metrisk) 0.18 kg
Enheder H*(10) i Sv og Sv/t
Batterilevetid 900 hr.
Vægt (engelsk) 0.41 lb.
Dosisområde H*(10) op til 10 Sv