Description
Beredskabspersonale til ulykker, der involverer strålingslækager, har brug for en hurtig vurdering af deres strålingseksponering og kontinuerlig overvågning af deres personlige strålingsniveauer under hele begivenheden. Thermo Scientific™ RadEye™ G-serien af personlige dosismålere (fotonækvivalent dosis og dosishastighed, Hx) og RadEye™ G-10 (omgivelsesækvivalent dosis og dosishastighed, H*(10)) er lette og robuste instrumenter, der er ideelle til denne anvendelse. Begge instrumenter måler pålideligt gamma-dosishastigheder og har et stort energikompenseret Geiger-Mueller-rør til præcis dosishastighedsmåling for gamma- og røntgenstråling.
RadEye G Ex-serien af personlige strålingsdetektorer omfatter fire versioner af egensikre håndholdte enheder til gamma- og dosishastighedsmålinger til drift i og omkring farlige områder.
- Effektive og pålidelige dosis- og dosishastighedsmålinger.
- Egensikker i henhold til ATEX-standarder.
- Stort, klart og baggrundsbelyst display for fejlfri aflæsninger.
- Robust og pålidelig.
- Letvægts, kun 160 g (5,6 oz.).
- Teknologi med lavt strømforbrug.
Anbefalet til:
- Beredskabstjenester
- Brandvæsen
- Hazmat-hold
- Steder med risiko for eksplosion
- Raffinaderier
- Olieplatforme
Specifications
Specifications
| ATEX klassificering | II 2G Ex ia IIB T4 IBExU10ATEX1096 |
| Oversigt | RadEye G-10-Ex med orange etiket |
| Dimensioner (L x B x H) | 3,78 x 1,25 x 2,4 tommer (9,6 x 3,1 x 6,1 cm) |
| Beskyttelsesgrad | IP 65 i henhold til EN 60529 |
| Energiområde | 50 keV til 3 MeV i overensstemmelse med IEC 60846-1 (inkl. vinkelafhængighed) |
| Batteritype | 2 AAA |
| Produkttype | Personlig strålingsdetektor |
| Måleområde | 0,5 μSv/h til 100 mSv/h [50 urem/h – 10 rem/h] |
| Detektor type | Energikompenseret Geiger-Mueller-rør |
| Overrækkelsestærskel | op til 10 Sv/t |
| Show More |