Få mere at vide
Thermo Scientific™ RadEye™ B20 and B20-ER Multi-Purpose Survey Meters
Artikelnummer. p-4531281 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
RadEye B20 multifunktionelt undersøgelsesinstrument
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11967897
Brand: Thermo Scientific™ 4250685
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Karakteriser hurtigt blandet overfladeforurening fra gammastråling, røntgenstråling, alfastråling og betastråling med målere til måling af dosishastighed.
First responders need to quickly identify mixed radioactive surface contamination in facility and field environments. Thermo Scientific™ RadEye™ B20 and B20-ER Multi-Purpose Survey Meters are simple, robust, reliable contamination and dose rate measurement tools for characterizing alpha, beta, gamma and X-ray radiation. RadEye B20 and B20-ER Multi-Purpose handheld Geiger counters provide an on-site solution for homeland security personnel, fire brigades, emergency response personnel, agencies involved in decontamination and decommissioning projects and hospital and pharmaceutical industry employees.
RadEye B20 og B20-ER multifunktionelle undersøgelsesinstrumenter tilbyder ensartede, pålidelige resultater i enhver applikation, der kræver radiologiske undersøgelser af flade overflader. Model B20 er til normale målinger. Model B20-ER er til målinger i høj rækkevidde.
  • Letvægts (300 g), fremragende greb med og uden handsker.
  • Robust og kompakt design, tyk gummibeskytter.
  • Lave ejeromkostninger med > 500 timers driftstid med 2 AAA-batterier – der kan bruges genopladelige NiMH-celler.
  • Menudrevet brugergrænseflade resulterer i lave oplæringsomkostninger og øjeblikkelig fortrolighed.
  • Kæmpe intern datahukommelse til både scaler-resultater og kontinuerlig dataregistrering.
  • Lyst baggrundsbelyst LCD-display. Der kan vælges almindelige tekstbeskeder og forskellige sprog.
  • Nem tilpasning til forskellige opgaver ved supervisorkonfiguration, kalibrering, valg af måleenheder.
  • Alsidige driftstilstande:
Tæller/timer med forudindstillet tælling og forudindstillet tid til prøvemålinger. Kontinuerlig ratemeter-tilstand til frisker-drift. Dosishastighedstilstand.
  • Hørbar indikation: enkelt puls eller pibe-tilstand proportional med tællehastighed.
  • Høretelefonudgang til brug i støjende omgivelser.
  • IR PC Interface eller Bluetooth™ som mulighed.
  • Avanceret Windows™-software er tilgængelig som ekstraudstyr.
Tekniske data
Følsomhed 0 til 2 mSv/t (0-200 mR/t)
Oversigt RadEye B20 multifunktionelt undersøgelsesinstrument
Dimensioner (L x B x H) 5,2 x 2,8 x 5,2 tommer (13 x 7 x 13 cm)
Diameter (engelsk) vindue 1,7 tommer
Energiområde 17 keV til 1,3 MeV med gammaenergifilter
Batteritype 2 AAA
Produkttype Målerinstrument
Måleområde Kontaminering B-20: 0-10 kcps; B20ER: 0-500 kcps
Højde (engelsk) 5,2 tommer
Længde (engelsk) 5,2 tommer
Effektivitet 2p Effektivitet (ref. til 50 mm diameter uden gummimanchet): Am-241; Co-60: 25 %; Sr/Y-90: 36 %; C-14: 19 %
Detektor type Pancake GM-rør, vindue dia. 44 mm (1,7 tommer), 1,8 til 2,0 mg/cm2
Diameter (metrisk) vindue 44 mm
Bredde (metrisk) 7 cm
Vægt (metrisk) 0.3 kg
Til brug med (applikation) National sikkerhed; Brandvæsen; Katastrofeberedskab; Hospitaler; Atomkraftindustrien; Lægemiddelindustrien; Universiteter
Alarmtyper LED, lyd, vibrator
Strålingstype Gamma
Enheder cps, cpm. Bq, dpm, dps, Sv/h, rem/h
Dybde (metrisk) 6 mm
Bredde (engelsk) 2,8 tommer
Batterilevetid >500 timer på to AAA-batterier
Dosishastighedsgrænse 2 mSv/t (200 mrem/t)
Vægt (engelsk) 0.7 lb.
Længde (metrisk) 13 cm
Dybde (engelsk) 2,4 tommer
Højde (metrisk) 13 cm
Dosisområde Gammadosishastighed: 0 til 2 mSv/h (0 til 200 mR/h); Kontaminering: 0 til 10 kcps