Få mere at vide
Thermo Scientific™ RadEye™ AB100 Alfa-Beta-kontamineringsmonitor
Artikelnummer. 11950737 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Hård Shell Transporttaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11950737 Hård Shell Transporttaske Hver
1 options
Artikelnummer. 11950737 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4250683
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Registrer hurtigt alfa- og betastrålingsforurening i atomkraftværker, hospitaler, medicinske centre og i sikkerheds- og førstehjælpsapplikationer.
Daglig overvågning for strålingseksponering er standard regulatorisk procedure på hospitaler, nukleare faciliteter, militære og civile forsvarsudstyr og andre industrier, der arbejder med strålingskilder. Beskyt dine medarbejdere og sørg for et sikkert arbejdsmiljø med Thermo Scientific™ RadEye™ AB100 Alfa-Beta-kontamineringsmonitor. RadEye AB100-monitoren registrerer alfa/beta-overfladekontamination i en række miljøer ved hjælp af alsidige driftstilstande, så medarbejderne aldrig risikerer at overskride eksponeringsgrænserne.
RadEye AB100 Alfa-Beta-kontamineringsmonitor giver overfladekontaminationsmålinger med fremragende alfa/beta-diskrimination for at overholde strålingseksponeringsstandarderne og -reglerne i barske industrielle miljøer.
  • Letvægts (900g), fremragende greb med eller uden handsker
  • Kompakt letvægtsdesign
  • Lave ejeromkostninger med > 1.000 timers driftstid ved brug af 2 C-batterier – der kan bruges genopladelige NiMH-celler
  • Menudrevet brugergrænseflade resulterer i lave oplæringsomkostninger og øjeblikkelig fortrolighed.
  • Korrekt kalibreringsfaktor kan vælges inden for en liste over isotoper (f.eks. Bq, Bq/cm², dpm)
  • Kæmpe intern datahukommelse til både scaler type og kontinuerlig dataoptagelse
  • Lyst baggrundsbelyst LCD-display – almindelige tekstbeskeder – der kan vælges forskellige sprog
  • Nem tilpasning til forskellige opgaver ved supervisorkonfiguration, kalibrering, valg af måleenheder
  • Alsidige driftstilstande:
    • Scaler/Timer med forudindstillet tæller og forudindstillet tid til prøvemålinger
    • Kontinuerlig ratemeter-tilstand til frisker-drift
    • Alfa-, Beta- og Alpha + Beta-tilstande
    • Brutto- eller nettooptælling
  • Hørbar indikation: enkelt puls for alfa, pibe-tilstand for beta – proportional med tællehastighed
  • Høretelefonudgang til brug i støjende omgivelser.
  • En hot og fire avancerede knapper – nem at bruge, ingen pc påkrævet
Driftsområder:
  • Civilforsvar
  • Brandvæsen
  • Hospitaler
  • Atomkraftindustrien
  • Lægemiddelindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt RadEye AB100, 100 cm2 alfa/beta-diskriminerende scintillationsdetektor, inklusive transportkasse med hård skal
Højde (engelsk) 7,1 tommer
Svartid Gamma-respons, ca. 40 s-1/(μSv/h) 0,4 s-1/(μR/h)
Effektivitet Per overfladeemission: Am-241: 36 % (a)Co-60: 23 % (ß)Sr/Y-90: 49 % (ß)
Detektor type Dobbelt fosfor-scintillator
Bredde (metrisk) 10 cm
Vægt (metrisk) 0.9 kg
Til brug med (applikation) Civilforsvar, brandvæsen, hospitaler, atomkraftindustrien og lægemiddelindustrien
Dybde (metrisk) 35.5 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Batterilevetid >1000 timer på to C-batterier.
Vægt (engelsk) ∼2 lb.
Inkluderer Hård Shell Transporttaske
Dybde (engelsk) 14 tommer
Højde (metrisk) 18 cm