Få mere at vide
RAD51 Inhibitor B02, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464616
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16464616 100 mg -
16463378 10 mg -
16449906 50 mg -
16426107 5 mg 5mg
16412746 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16464616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101462
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
MedChemExpress RAD51 Inhibitor B02 (B02) is an inhibitor of human RAD51 with an IC50 of 27.4 μM.
RAD51 Inhibitor B02 (B02) is an inhibitor of human RAD51 with an IC50 of 27.4 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RAD51 Inhibitor B02
Fysisk form Powder
CAS 1290541-46-6
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H17N3O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym B02
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (109.02 mM)
SMIL O=C1N(CC2=CC=CC=C2)C(/C=C/C3=CC=CN=C3)=NC4=C1C=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 339.39
Formel vægt 339.39
Procent renhed 99.69%