Få mere at vide
RAD 140, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RAD140 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16ClN5O2/c1-11-16(8-7-15(10-23)17(11)21)24-18(12(2)27)20-26-25-19(28-20)14-5-3-13(9-22)4-6-14/h3-8,12,18,24,27H,1-2H3/t12-,18+/m0/s1 |
| Formel vægt | 393.0993 |
| Procent renhed | >95% |