Få mere at vide
Ractopamine 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320217
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320217 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320217 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16804900AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ractopamine
CAS 97825-25-7
Analyt- eller komponentnavne Ractopamine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18 H23 N O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]benzenemethanol, Ractopamine, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]-
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3
SMIL CC(CCc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2ccc(O)cc2
IUPAC navn 4-[3-[[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 301.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 301.1678 g/mol