missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ractopamine-10-O-beta-glucuronide (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30425204
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425204 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR0713955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ractopamine-10-O-beta-glucuronide (Mixture of Diastereomers)
CAS 166022-10-2
Molekylær formel C24 H31 N O9
Mængde 5 mg
Synonym 4-[3-[[2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-(3-((2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)amino)butyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H31NO9/c1-13(25-12-18(27)15-6-8-16(26)9-7-15)2-3-14-4-10-17(11-5-14)33-24-21(30)19(28)20(29)22(34-24)23(31)32/h4-11,13,18-22,24-30H,2-3,12H2,1H3,(H,31,32)/t13?,18?,19-,20-,21+,22-,24+/m0/s1
SMIL CC(CCc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)NCC(O)c3ccc(O)cc3
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[3-[[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenoxy]oxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 477.504
Formel vægt 477.2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.