Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Raclopride
Beskrivelse
Selective and potent dopamine D2/D3 receptor antagonist (Ki values are 1.8, 3.5, 2400 and 18000 nM for D2, D3, D4 and D1 receptors respectively). Centrally active following systemic administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raclopride |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 347.24 |
| Renhed | 98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.236 |