missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Raclopride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466567
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466567 5 mg
16440217 50 mg
16422876 25 mg
16413848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16466567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103414

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Raclopride is a dopamine D2/D3 receptor antagonist with potential antipsychotic effects. Raclopride binds to D2 and D3 receptors with Kis of 1.8 nM and 3.5 nM, respectively.

Raclopride is a dopamine D2/D3 receptor antagonist with potential antipsychotic effects. Raclopride binds to D2 and D3 receptors with Kis of 1.8 nM and 3.5 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Raclopride
CAS 84225-95-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H20Cl2N2O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (287.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC[C@H]1N(CC)CCC1)C2=C(OC)C(Cl)=CC(Cl)=C2O
Molekylvægt (g/mol) 347.24
Formel vægt 347.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.