Få mere at vide
Raclopride-d5 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raclopride-d5 Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20Cl2N2O3.ClH/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2;/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21);1H/t9-;/m0./s1/i1D3,3D2; |
| Formel vægt | 387.0932 |