Få mere at vide
Eppendorf™ RackScan
Artikelnummer. p-7184648 Shop alle Eppendorf produkter
Type:
Scanner (nederst læsning)
Scanner (sidelæsning)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16476879
Brand: Eppendorf™ 6002000006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RackScan læser komplette opbevaringsreoler med op til 96 forskellige stregkodede hætteglas. Prøve-id'erne overføres til downstream-databaser.
  • Kamerabaseret instrument resulterer i hurtig billeddannelse og afkodning
  • Komfortabelt og nemt plug-in tilbehør
  • Lille fodaftryk, ideel til bordplade (og integration)
  • ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 30 % beskadigede koder
  • Støttemateriale af hætteglas tilgængeligt via Eppendorf Hjemmeside til dokumentationsformål
  • Prop& Overfør med Eppendorf™ eLABInventory og eLABJournal software til komfortabel dataoverførsel
  • RackScan s kan monteres på RackScan b som tilbehør til at læse stregkoder på sidelabels
  • Forskellige formater kan bruges for høj fleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt RackScan b
Understøttede stregkodetyper Maskinlæsbar
Dataoverførselsmetode PC/USB
Certificeringer/compliance 2014/35/EU:EN61010-1, 2014/30/EU: EN61326-1, EN 55032, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, 2011/65/EU:EN50581
Til brug med (applikation) Scanning af mere end ét hætteglas parallelt og overførsel af prøvedata til din prøvestyringssoftware
Til brug med (udstyr) 2D-kodede rør i SBS stativer og kryoopbevaringsbokse
Inkluderer RackScan Analyzer Software, USB Kabel
Softwaretype RackScan Analyzer Software
Type Scanner (nederst læsning)
Tilslutningstype USB
Display Type LED
Strømforsyning 100/240 V
Opløsning 2D