Få mere at vide
Eppendorf™ RackScan
Artikelnummer. 16486879 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Type:
Scanner (nederst læsning)
Scanner (sidelæsning)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
16486879 Scanner (sidelæsning) -
16476879 Scanner (nederst læsning) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16486879 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6002000014
På lager
RackScan læser komplette opbevaringsreoler med op til 96 forskellige stregkodede hætteglas. Prøve-id'erne overføres til downstream-databaser.
  • Kamerabaseret instrument resulterer i hurtig billeddannelse og afkodning
  • Komfortabelt og nemt plug-in tilbehør
  • Lille fodaftryk, ideel til bordplade (og integration)
  • ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 30 % beskadigede koder
  • Støttemateriale af hætteglas tilgængeligt via Eppendorf Hjemmeside til dokumentationsformål
  • Prop& Overfør med Eppendorf™ eLABInventory og eLABJournal software til komfortabel dataoverførsel
  • RackScan s kan monteres på RackScan b som tilbehør til at læse stregkoder på sidelabels
  • Forskellige formater kan bruges for høj fleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt RackScan s
Dataoverførselsmetode PC/USB
Til brug med (applikation) Scanning af mere end ét hætteglas parallelt og overførsel af prøvedata til din prøvestyringssoftware
Til brug med (udstyr) SBS stativer og kryoopbevaringsbokse
Type Scanner (sidelæsning)
Tilslutningstype USB